Learn More
Bouchon à vis en PP Pyrex™ avec membrane en PTFE
Conçu pour la microbiologie aérobie et la culture cellulaire. Le bouchon à vis en polypropylène Pyrex™ avec membrane en PTFE est perméable au gaz tout en fournissant un joint étanche.
Marque: Pyrex 4507/45D
42.31 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.06840kg
Description
Conçu pour la microbiologie et la culture cellulaire de milieux aérobies. Le bouchon à vis en PP Pyrex™ avec membrane en PTFE est perméable aux gaz tout en offrant une étanchéité parfaite.
- Bouchon à vis en polypropylène avec membrane intégrale en PTFE de 0,2 μm
- La membrane perméable au gaz permet l’égalisation de la pression permettant de stériliser la verrerie à l’aide d’un autoclave avec le bouchon à vis fixé
- Dispose d’un joint étanche qui empêche l’infiltration de liquides ou de solides
- Idéal pour la microbiologie aérobie et la culture cellulaire
- Convient au stockage et au transport de milieux générateurs de gaz
- Autoclavables
- Résistant aux températures allant jusqu’à 140°C
Spécification
Membrane intégrale en PTFE de 0,2 μm | |
Autoclavables | |
PP | |
Microbiologie et culture cellulaire de milieux aérobie | |
Stérile |
45 mm | |
Bouchon à vis | |
Bleu clair | |
5 paquet |