Få mere at vide
Bouchons à vis PBT Pyrex™
Produktkode p-8002609
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Filetage (métrique):
13 mm
15 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
42 mm
Förpackningsstorlek
10 pièces
20 pièces
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10300025
missing translation for 'mfr': Pyrex 4503/13
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
À utiliser avec des flacons de réactif, des tubes de culture et d’autres flacons à vis. Les bouchons à vis PBT Pyrex™ sont disponibles dans une large gamme de tailles adaptées à vos besoins en laboratoire. Les disques d’étanchéité présentent un joint intérieur inerte, une résistance à la vapeur d’eau et sont parfaits pour les travaux de culture.
  • Disque d’étanchéité revêtu en PTFE pour une bonne résistance chimique
  • Supporte la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180C
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Description Bouchon à vis
Comprend Insert en caoutchouc à face en PTFE
Matériau PBT
Quantité 20/boîte
Filetage (métrique) 13 mm
Matériau de revêtement Caoutchouc à face en PTFE
Type de produit Bouchon à vis
À utiliser avec (équipement) Tubes de culture
Autoclavable Autoclavable
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.