Learn More
Bouchons à vis PBT Pyrex™
Click to view available options
Filetage (métrique):
13 mm
15 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
42 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Description
- Disque d’étanchéité revêtu en PTFE pour une bonne résistance chimique
- Supporte la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180C
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Description | Bouchon à vis |
| Comprend | Insert en caoutchouc à face en PTFE |
| Matériau | PBT |
| Quantité | 10/boîte |
| Filetage (métrique) | 42 mm |
| Matériau de revêtement | Caoutchouc à face en PTFE |
| Type de produit | Bouchon à vis |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons de réactif |
| Autoclavable | Autoclavable |