Learn More
Entonnoir de séparation piriforme en verre PYREX™ avec clé en PTFE
En verre Pyrex™ pour des performances sans corrosion. L’entonnoir de séparation piriforme en verre Pyrex™ avec clé en verre est conforme aux normes ISO 4800, type 2. Comprend un bouchon en verre et une clé interchangeable en PTFE.
Marque:  Pyrex 2180/02M
78.06 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11343684
  • 89.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En verre Pyrex™ pour une performance optimale sans corrosion.L’entonnoir de séparation piriforme en verre Pyrex™ avec clé en verre est conforme aux normes ISO 4800, type 2.Comprend un bouchon en verre et une clé interchangeable en PTFE.
  • Conforme à la norme ISO 4800 type 2
  • En verre Pyrex™ pour des performances sans corrosion
  • Avec clé interchangeable en PTFE
  • Fourni avec bouchon en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 ml
ISO 4800
1.5 mm ; verre
19/26
Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté
1PK
Verre
Ampoule à décanter