Learn More
Flacon de réactif à col étroit Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
10 000 mL
15 000 mL
2000 ml
20 000 mL
250 ml
5000 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ offrant une solidité supérieure.Les flacons de réactif à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ sont idéals pour le stockage des produits chimiques en laboratoire.Utilisez les bouchons en caoutchouc (non inclus) pour sécuriser les flacons.
- Col rodé pour une utilisation avec des bouchons en caoutchouc (non fournis)
- Le verre borosilicaté offre une forte résistance chimique
- Conformes à la norme ISO 4796
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 000 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| D.I. du col (métrique) | 59mm |
| Quantité | Pièce |
| Finition de col | Non broyé |
| Certifications/Conformité | ISO 4796 |
| Closure Included | Non |
| Bouche | Étroit |
| Hauteur (métrique) | 492 mm |
| Diamètre (métrique) | 288 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido