Learn More
Flacon de réactif à col étroit Pyrex™
138.70 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
10 000 mL
15 000 mL
2000 ml
20 000 mL
250 ml
5000 ml
500 ml
Description
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ offrant une solidité supérieure.Les flacons de réactif à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ sont idéals pour le stockage des produits chimiques en laboratoire.Utilisez les bouchons en caoutchouc (non inclus) pour sécuriser les flacons.
- Col rodé pour une utilisation avec des bouchons en caoutchouc (non fournis)
- Le verre borosilicaté offre une forte résistance chimique
- Conformes à la norme ISO 4796
Spécification
Capacité (métrique) | 5000 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
D.I. du col (métrique) | 44 mm |
Quantité | À l’unité |
Finition de col | Non broyé |
Certifications/Conformité | ISO 4796 |
Closure Included | Non |
Bouche | Étroit |
Hauteur (métrique) | 315 mm |
Diamètre (métrique) | 187 mm |