Learn More
Flacons de laboratoire pour milieux de culture Pyrex™ avec bouchon en polyester thermoplastique
Code produit. 10660191
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
25 mm
32 mm
45 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10660191
Marque: Pyrex 1516/12RED
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En verre borosilicaté résistant aux températures et produits chimiques. Flacons de laboratoire pour milieux de culture Pyrex™ avec bouchon en polyester thermoplastique comprenant disque d’étanchéité en PTFE résistant aux produits chimiques et une bague antigoutte. Les graduations et la pastille de marquage blanches permettent d’évaluer facilement le volume. Résiste à la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180°C. Conforme norme ISO 4796.
  • En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
  • Flacons livrés avec bouchon en polyester thermoplastique, disque d’étanchéité en PTFE et bague antigoutte
  • Supportent la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180°C
  • Disque d’étanchéité en PTFE résistant à la corrosion chimique
  • Les graduations et la pastille de marquage blanches permettent d’évaluer facilement le volume
  • Conformes à la norme ISO 4796
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
  • Certificat de lot téléchargeable sur le site www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Comprend Bouchon haute température et anneau de versement
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4796
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 260 mm
Matériau du bouchon Polyester thermoplastique
Taille du bouchon 45 mm
Diamètre (métrique) 136 mm
Type de bouchon Couvercle