Learn More
Burette en verre borosilicaté PYREX™ de classe B avec robinet d’arrêt Rotaflo™ en PTFE
Code produit. p-8002603
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 13431839
Marque: Pyrex 3298/02
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conforme aux normes ISO 385. La burette en verre borosilicaté de classe B Pyrex™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ offre de hautes performances sans graisse et un contrôle efficace du goutte à goutte. Flacon non inclus.
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Remplissage facile et remise à zéro automatique : presser le flacon en polyéthylène pour remplir la burette ; libérer la pression pour permettre à l’excès de liquide de se vidanger dans le flacon et remettre la burette à zéro
  • Avec robinet d’arrêt Rotaflo™ en PTFE pour des performances sans graisse et un contrôle fin du versement goutte-à-goutte
  • Clé en PTFE à alésage de 3 mm
  • Graduations en émail blanc
  • En verre borosilicaté
  • Les burettes et les flacons doivent être commandés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Comprend Clé en PTFE à alésage de 3 mm, robinet d’arrêt Rotaflo en PTFE
Balance Blanc
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0.1 ml
Type Burette automatique
Class Classe B.
Certifications/Conformité ISO 385