Learn More
Burette en verre borosilicaté classe B Pyrex™ avec clé en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conformes à la norme ISO 385
- Équipé de clés en PTFE interchangeables pour des performances sans graisse, avec alésage de 1,5 mm
- Graduations en émail blanc pour une bonne visibilité des solutions de couleur foncée
- En verre borosilicaté pour une meilleure résistance chimique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Longueur (métrique) | 820 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,02 mL |
| Comprend | Robinet d’arrêt à clé en PTFE |
| Balance | Blanc |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
| Tolérance | ± 0.05 ml |
| Type | Burette |
| Class | Classe B. |
| Afficher plus |