Learn More
Burette Schellbach en verre borosilicaté classe AS Pyrex™ avec clé en PTFE
Code produit. 12164232
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,05 mL
0,1 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12164232
Marque: Pyrex 492093
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques et conforme aux normes ISO 385. La burette Schellbach Pyrex™ en verre borosilicaté de classe AS avec clé en verre possède une bande verticale blanche et un ruban central bleu permettant une lecture facile et précise du ménisque. Le haut de l’entonnoir facilite et sécurise le remplissage. Comprend une clé en PTFE interchangeable sans graisse à alésage de 1,5 mm.
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Graduations et inscriptions en émail bleu
  • Tube de burette Schellbach avec bande blanche verticale et ruban bleu central : facilite la lecture précise du ménisque ; la position exacte du ménisque est clairement définie lorsque le ruban bleu se divise en une bande large et étroite
  • Avec entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
  • Chaque burette a un temps d’attente de +30 s avant que la lecture finale puisse être prise
  • En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques
  • Clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 620 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Comprend Clé en PTFE avec alésage de 1,5 mm
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ± 0.05 ml
Type Burette Schellbach
Class Classe AS
Certifications/Conformité ISO 385