Learn More
Burette Schellbach en verre borosilicaté classe AS Pyrex™ avec clé en PTFE
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques et conforme aux normes ISO 385. La burette Schellbach Pyrex™ en verre borosilicaté de classe AS avec clé en verre possède une bande verticale blanche et un ruban central bleu permettant une lecture facile et précise du ménisque. Le haut de l’entonnoir facilite et sécurise le remplissage. Comprend une clé en PTFE interchangeable sans graisse à alésage de 1,5 mm.
Marque: Pyrex 492095
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Description
- Conformes à la norme ISO 385
- Graduations et inscriptions en émail bleu
- Tube de burette Schellbach avec bande blanche verticale et ruban bleu central : facilite la lecture précise du ménisque ; la position exacte du ménisque est clairement définie lorsque le ruban bleu se divise en une bande large et étroite
- Avec entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
- Chaque burette a un temps d’attente de +30 s avant que la lecture finale puisse être prise
- En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques
- Clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm
Spécification
50 ml | |
Verre borosilicaté | |
Clé en PTFE avec alésage de 1,5 mm | |
PTFE | |
Burette Schellbach | |
ISO 385 |
820 mm | |
0,1 mL | |
Émail bleu | |
± 0.05 ml | |
Classe AS |