Learn More
Burette Schellbach en verre borosilicaté classe AS Pyrex™ avec clé en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,05 mL
0,1 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conformes à la norme ISO 385
- Graduations et inscriptions en émail bleu
- Tube de burette Schellbach avec bande blanche verticale et ruban bleu central : facilite la lecture précise du ménisque ; la position exacte du ménisque est clairement définie lorsque le ruban bleu se divise en une bande large et étroite
- Avec entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
- Chaque burette a un temps d’attente de +30 s avant que la lecture finale puisse être prise
- En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques
- Avec une clé en verre à alésage de 2 mm interchangeable
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Longueur (métrique) | 620 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,1 mL |
| Comprend | Clé en verre à alésage de 2 mm interchangeable |
| Balance | Bleu |
| Matériau du robinet d’arrêt | Verre |
| Tolérance | ± 0.05 ml |
| Type | Burette Schellbach |
| Class | Classe AS |
| Afficher plus |