Learn More
Burette en verre borosilicaté classe AS Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
Fabriquée à partir d’une tubulure (en verre borosilicaté) de haute précision et conforme aux normes ISO 385. La burette en verre borosilicaté Pyrex™ de classe AS comprend une clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm. Les graduations en émail blanc offrent une meilleure visibilité en présence de solutions de couleur foncée.
- Conformes à la norme ISO 385
- Fabriquée à partir d’une tubulure calibrée (verre borosilicaté) offrant une grande précision
- Chaque burette a un temps d’attente de +30 s avant que la lecture finale puisse être prise
- Graduations en émail blanc pour une meilleure visibilité en présence de solutions foncées
- Clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Longueur (métrique) | 820 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,1 mL |
| Comprend | Clé de robinet d’arrêt en PTFE interchangeable avec alésage de 1,5 mm |
| Balance | Blanc |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
| Tolérance | ± 0.05 |
| Type | Burette |
| Class | Classe AS |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur