Learn More
Boîtes de Petri en verre borosilicaté Pyrex™
En verre borosilicaté Pyrex™ pour une excellente résistance chimique et thermique. Les boîtes de Petri en verre borosilicaté Pyrex™ constituent un choix fiable pour la culture de bactéries ou de champignons dans des conditions de laboratoire.
Marque: Pyrex 1480/02D
216.61 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21955" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.44000kg
Description
- Spécialement formées pour garantir une épaisseur de paroi uniforme et des performances optiques homogènes
- Autoclavables
- Le couvercle hermétique protège l’environnement propre
Spécification
Fermeture incluse | |
Verre borosilicaté | |
Boîte de Petri | |
55 mm |
Verre borosilicaté | |
Rond | |
20 mm |