Learn More
Béchers à double chemise Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
600 ml
1 000 ml
2 000 ml
Description
- Avec une gaine intégrée à travers laquelle un milieu de contrôle de la température peut être diffusé
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ résistant à la chaleur
- Avec connecteurs filetés en PTFE, gage d’un raccordement simple et sûr de la tubulure à alésage de 9 mm
Spécification
Spécification
Description | Connecteur :Filetage en PTFE |
Diamètre (métrique) interne | 106 mm |
Diamètre (métrique) externe | 130 mm |
Capacité (métrique) | 2 000 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Maintien des échantillons à une température constante |
Hauteur (métrique) | 280 mm |
Hauteur (métrique) intérieure | 260 mm |
Comprend | Connecteur fileté en PTFE, gaine intégrée |
Type | Bécher |