Learn More
Corning™ Bouchons à vis PYREX™ GL45 avec joints d’étanchéité
Code produit. 11941831 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Matériau du bouchon:
PBT
Polypropylène
Couleur de bouchon:
Orange
Rouge
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Code produit. 11941831
Marque: Corning™ 139545LTC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchons non stériles, réutilisables
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Orange
Matériau PP
À utiliser avec (équipement) Flacons Erlenmeyer gradués et flacons de culture
Nbre par carton 20/carton
Nb par paquet 20/boîte
Type de produit Bouchon
Plage de températures (impériale) Jusqu’à 284deg;F
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 140deg;C
Diamètre du filetage GL 45
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Bouchon à joint