Learn More
Corning™ Laine de verre
La laine de verre robuste, souple et pliable est idéale pour les applications industrielles et de laboratoire générales. Adapté à la filtration.
Marque: Corning™ 34552-01
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : CAS : 65997-17-3 Poids : 0.80000kg
Description
Pour les applications industrielles et de laboratoire générales, cette laine de verre robuste, souple et pliable est adaptée à la filtration.
Cette fibre de verre est fabriquée à partir de fibres de verre fines au diamètre contrôlé à environ 0,008 mm. De cette manière, le verre est pliable et facile à utiliser. Fabriquée en verre N° 9989, cette fibre de verre contient des métaux lourds minimaux et convient à une utilisation comme milieu de filtration. Elle est fournie sous forme de stratifil d’environ 2 pouces de diamètre par 22 pieds de long et conditionnée dans des sachets de 0,23 kg (1⁄2 lb.). Ce produit n’est vendu que dans une boîte de 2,72 kg (6 lb).Informations sur la commande
Fournis sous forme de roving d’environ 2 po de diamètre (5 cm) et 22 pi de long (6,7 m) ; enveloppés dans des sachets de 1/2 lb. (226 g) 1 lb. (454 g) par packt
Spécification
À l’unité | |
Pour un usage général en laboratoire et industriel, adapté à la filtration | |
0,008mm |
Laine de verre | |
Verre borosilicaté sodocalcique |