Learn More
Éprouvette graduée en verre Pyrex™, classe A
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. L’éprouvette graduée en verre Pyrex™ de classe A porte des graduations en émail blanc pour garantir la parfaite visibilité des liquides, quelle que soit leur couleur. Dotée d’un socle hexagonal, les éprouvettes robustes sont disponibles en plusieurs volumes.
Marque:  Pyrex 3201/04
Code produit. 12594277
  • 29.55€ / 2 pièces
Expédition estimée: 24-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes en verre Pyrex™ de classe A sont graduées avec des traits en émail blanc pour une grande visibilité des liquides, quelle que soit leur couleur. Dotée d’un socle hexagonal, les éprouvettes robustes sont disponibles en plusieurs volumes.
  • Caractéristiques : base hexagonale robuste, marquages blancs en céramique, diverses capacités disponibles
  • Classe A : certifié conforme aux réglementations allemandes relatives à l’étalonnage et porte le symbole de conformité "H" 
  • Certificat de lot : porte un numéro de série individuel à des fins de traçabilité conformément aux normes nationales
  • Conformité : ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Hexagonale
Rond
plusmn;0,1 ml
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
10 ml
Émail blanc
blanc
Bouteille graduée
Verre borosilicaté
Classe A
140 mm
0,2 ml