Learn More
Éprouvette graduée en verre Pyrex™, classe A
Code produit. 11903789
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0.1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11903789
Marque: Pyrex 3201/02
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. L’éprouvette graduée en verre Pyrex™ de classe A porte des graduations en émail blanc pour garantir la parfaite visibilité des liquides, quelle que soit leur couleur. Dotée d’un socle hexagonal, les éprouvettes robustes sont disponibles en plusieurs volumes.
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes en verre Pyrex™ de classe A portent des graduations en émail blanc pour garantir la parfaite visibilité des liquides, quelle que soit leur couleur. Dotée d’un socle hexagonal, les éprouvettes robustes sont disponibles en plusieurs volumes.
  • Caractéristiques : base hexagonale robuste, marquages blancs en céramique, diverses capacités disponibles
  • Classe A : certifié conforme aux réglementations allemandes relatives à l’étalonnage et porte le symbole de conformité "H" 
  • Certificat de lot : porte un numéro de série individuel à des fins de traçabilité conformément aux normes nationales
  • Conformité : ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Blanc
Forme Rond
Type Bouteille graduée
Tolérance ± 0.05 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe A
Capacité (métrique) 5 ml
Hauteur (métrique) 115 mm
Balance Émail blanc
Graduations 0.1 ml