Learn More
Éprouvette graduée en verre Pyrex™, classe A, certifiée pour les analyses
Code produit. 11363554
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11363554
Marque: Pyrex 3201/18WC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes graduées en verre Pyrex™ certifiées de classe A sont testées individuellement et fournies avec un certificat indiquant le volume exact contenu à 5 points sur la balance.
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes graduées en verre Pyrex™ certifiées de classe A sont testées individuellement et fournies avec un certificat indiquant le volume exact contenu à 5 points sur la balance.
  • Caractéristiques : base hexagonale robuste, marquages blancs en céramique, diverses capacités disponibles
  • Classe A : certifié conforme aux réglementations allemandes relatives à l’étalonnage et porte le symbole de conformité "H" 
  • Certificat de lot : porte un numéro de série individuel à des fins de traçabilité conformément aux normes nationales
  • Conformité : ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Blanc
Forme Rond
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Class A
Hauteur (impériale) 19,88 in
Hauteur (métrique) 505 mm
Tolerance Metric ±10 ml
Type Bouteille graduée
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 2000 ml
Comprend Certificat indiquant le volume exact contenu à 5 points sur la balance
Balance Émail blanc
Graduations 20 ml