Learn More
Entonnoir en verre Pyrex™ avec tige
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. L’entonnoir en verre Pyrex™ avec tige est idéal pour le transfert de poudres. Tige courte et large incluse pour un débit lisse.
Marque:  Pyrex 2130/02M
Code produit. 12549905
  • 297.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Idéal pour le transfert de poudres
  • Avec tige courte et large pour un débit régulier
  • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
80 mm
Verre borosilicaté Pyrex, Verre borosilicaté
25 mm
18 mm
Idéal pour le transfert de poudres