Learn More
Éprouvettes en verre borosilicaté Pyrex™ de forme basse
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en verre borosilicaté de forme basse Pyrex™ sont idéales pour une utilisation sous les hottes filtrantes et dans les espaces confinés. Le verre borosilicaté offre une résistance chimique supérieure.
Marque: Pyrex 3285-10
64.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
- La base hexagonale et la forme basse offrent une grande stabilité
- La fabrication à usage intensif augmente la résistance mécanique et réduit le risque de bris (baisse des coûts et amélioration de la sécurité de l’utilisateur)
- Le rebord fortement perlé et le bec verseur permettent une distribution facile et propre
- Classe B.
- Conformes à la norme ISO 4788
Spécification
Rond | |
Bouteille graduée | |
plusmn;0,3 ml | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
10 ml | |
93 mm | |
1 ml |
Bleu | |
Hexagonale | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
Espaces confinés | |
Émail bleu |