Learn More
Entonnoir Pyrex™ avec disque en verre fritté
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
30 ml
Porosité:
2, 40 à 100 μm
3, 1 à 16 μm
3, 16 à 40 μm
4, 10 à 16 μm
Diamètre (métrique) du disque:
20mm
20 mm
30mm
Hauteur (métrique):
130 mm
130 mm
144 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
En verre borosilicaté Pyrex™. L’entonnoir Pyrex™ avec disque en verre fritté s’utilise pour la filtration des solutions. Résiste à la plupart des agents corrosifs et élimine le besoin de recourir au papier-filtre
- Disque fritté en verre borosilicaté Pyrex™
- Pour la filtration des solutions : - Aucun papier-filtre requis - Résistant à la plupart des réactifs corrosifs, y compris l’ammoniac et l’acide sulfurique concentré
- Disponibles en plusieurs porosités
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Diamètre (métrique) de la tige | 8 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la filtration de solutions |
| Diamètre (métrique) du disque | 20 mm |
| Comprend | Disque en verre fritté |
| Longueur (métrique) du tube | 75 mm |
| Porosité | 3, 16 à 40 μm |
| Type de produit | Entonnoir de filtration |