Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre Pyrex™ pour usage intensif
Construit en PYREX™ pour garantir la durabilité. Style Erlenmeyer, finition haute robuste et col large.
Brand: Corning™ 4980-25
149.15 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Additional Details : Poids : 0.35280kg
Description
En PYREX™ pour sa durabilité.Flacon Erlenmeyer avec haut façonné et renforcé et col large.
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue et une sécurité des utilisateurs accrue.Specifications
Façonné renforcé | |
25 ml | |
10 à 25 ml | |
2,55 po | |
Sans bouchon | |
48/carton | |
Large marquage en émail | |
Étroit | |
41 mm |
1,61 po | |
Verre borosilicaté Pyrex™ | |
5 ml | |
6.5 cm | |
Col étroit | |
12/boîte | |
Non | |
Non stérile | |
0 |