Learn More
Pyrex™ Bague anti-goutte ETFE
Click to view available options
Filetage (métrique):
32 mm
45 mm
Description
Empêche la formation de gouttes pendant le versement.Les bagues anti-goutte en ETFE Pyrex™ fonctionnent bien avec des applications à haute température.
- Pour une utilisation avec les flacons de série 1516, 1517, 1518, 1519 et 1520
- Idéal pour les applications impliquant des températures élevées
- Bague anti-goutte rouge en éthylène-tétrafluoroéthylène
- Supporte la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180°C
Spécification
Spezifikation
Couleur | Rouge |
Matériau | ETFE |
Quantité | 10/boîte |
Stérilité | Stérilisation par chaleur sèche |
Filetage (métrique) | 45 mm |
Autoclavable | Non autoclavable |
À utiliser avec (équipement) | Flacons Media-lab séries 1516, 1517, 1518, 1519 et 1520 |