Learn More
Corning™ Tubes en verre jetables à fond rond sans rebord PYREX™
Code produit. 10692424 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
6 mL
10 ml
11 ml
15 ml
19 mL
23 ml
28.5 ml
36 ml
Longueur (métrique):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 10692424
Marque: Corning™ 9944515
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
Ces tubes de culture à usage unique sont conditionnés pour votre commodité dans des boîtes faciles à ouvrir et à utiliser. Les trois petites tailles sont fournies dans un distributeur et les grandes tailles sont conditionnées en vrac. En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et la présence des contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 11 ml
Longueur (métrique) 85 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Oui
À utiliser avec Pour les travaux de culture tissulaire et procédures bactériologiques générales
Type d’étiquette Aucun
Conditionnement En vrac
Avec rebord Non
Stérilité Non stérile
Graduated Non
Diamètre (métrique) 15 mm
Type de produit Tube de culture