Learn More
Corning™ Tubes en verre jetables à fond rond sans rebord PYREX™
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
Marque:  Corning™ 99445-16
90.27 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10008522
  • 116.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
Ces tubes de culture à usage unique sont conditionnés pour votre commodité dans des boîtes faciles à ouvrir et à utiliser. Les trois petites tailles sont fournies dans un distributeur et les grandes tailles sont conditionnées en vrac. En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et la présence des contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
15 ml
Verre borosilicaté
Parfaits pour une utilisation avec les échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique
En vrac
Non stérile
16 mm
100 mm
Oui
Aucun
Non
Non
Tube de culture
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Corning™ Tubes en verre jetables à fond rond sans rebord PYREX™ > Capacité : 15,0 ml ; dia. ext. x L : 16 x 100 mm