Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables PYREX™
Code produit. 10353423 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 mL
Graduations:
0,01 mL
0.01 ml
0,1 mL
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Vert
Graduations négatives:
0,2 ml
1 ml
2 mL
Conditionnement:
1000 pièces
120 pièces
250 pièces
700 pièces
720 pièces
960 pièces
Code produit. 10353423
Marque: Corning™ 70781CN
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conditionnement pensé de façon à accéder facilement à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer toute la boîte. Les pipettes sérologiques en verre jetables Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
Conditionnement pensé de façon à accéder facilement à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer toute la boîte. Les pipettes sérologiques en verre jetables Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
Conçues pour les plus grands volumes, ces pipettes sont étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage et sont conditionnées pour permettre un accès facile à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer toute la boîte. Semblables à la réf. 7077, à l’exception de l’emballage multiple en sachets en plastique. Le nouveau code couleur ISO est imprimé directement sur la bande déchirable pour une identification facile par taille. Référence : ASTM E-714.
Ne pas pipeter avec la bouche. Nous vous suggérons d’utiliser un dispositif de pipetage mécanique.
Informations sur la commande
Emballage multiple en sacs en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E714
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0.01 ml
Longueur (impériale) 11,41 in
Graduations négatives 0,2 ml
Type de pointe Rond
Volume (impérial) 0,03 oz
Couleur Jaune
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 290 mm
Type Pipette sérologique