Learn More
Corning™ Cylindres de clonage PYREX™
Créez des cellules identiques en entourant une cellule unique ou un groupe de cellules
Marque: Corning™ 3166-6
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Clonez une seule cellule ou un groupe de cellules en les entourant avec cette éprouvette en verre. Trempez l’extrémité de l’éprouvette dans une graisse en silicone stérile avant d’appuyer sur le fond d’un flacon de culture pour créer un puits isolé.
Spécification
6 mm | |
8 mm | |
0,23 in | |
0,31 in |
Non stérile | |
Verre borosilicaté | |
Cylindre de clonage |