Learn More
Éprouvette en verre Pyrex™ de classe A avec bouchon en polyéthylène
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques.
Marque: Pyrex 3212/14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conformes à la norme ISO 4788
- Munie d’un code de lot permettant de télécharger un certificat de lot
- En verre borosilicaté Pyrex résistant aux produits chimiques
- Graduations en émail blanc pour une meilleure visibilité en présence de solutions de couleur foncée
- Fournie avec bouchon en polyéthylène
- Pied hexagonal robuste en verre
Spécification
Hexagonale | |
Verre | |
Classe A | |
403 mm | |
34/35 |
Bouteille graduée | |
ISO 4788 | |
500 ml | |
Bouchon en PE | |
Polyéthylène |