Learn More
Pyrex™ Tubes à centrifuger avec fond conique
Fournit une surface propre et lisse pour des performances sans contamination. Les tubes à centrifuger Pyrex™avec fond conique sont lisses et sans marque de graduation.
Marque: Pyrex™ 1680/02M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre Pyrex™ chimiquement inerte pour des performances sans contamination
- Forme conique avec rebord
- Peut être centrifugé à des valeurs de FCR allant jusqu’à 3 000
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté Pyrex | |
110 mm | |
17 mm | |
3000 x g |
12 mL | |
40 | |
Conique | |
Non |