Learn More
Flacons de milieux ronds à col large en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. 11383504
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
150 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
3 500 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques et aux températures élevées et conforme aux normes ISO 479. Les flacons à col large en verre borosilicaté Pyrex™ sont dotés d’un épaulement incliné pour un versement régulier. Les graduations et la pastille de marquage blanches permettent d’évaluer facilement le volume. Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot sur www.scilabware.com.
  • Flacons fournis sans bouchon ni bague anti-goutte
  • Épaulements inclinés pour une action de versement facilitée
  • Graduations et pastille de marquage blanches
  • En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
  • Conformes à la norme ISO 4796
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
  • Certificat de lot téléchargeable sur le site www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 33.8 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 4 in.
À utiliser avec (application) Idéal pour le mélange et le stockage des milieux de culture
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 10 Pk.
Filetage (métrique) GL 45
Certifications/Conformité ISO 4796
Closure Included Non
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 225 mm
Type de produit Media Bottle
Hauteur (impériale) 8.9 in.
Taille du bouchon 45 mm
Diamètre (métrique) 101 mm