Learn More
Flacons de milieux ronds à col large en verre borosilicaté Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
150 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
3 500 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Description
- Flacons fournis sans bouchon ni bague anti-goutte
- Épaulements inclinés pour une action de versement facilitée
- Graduations et pastille de marquage blanches
- En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
- Conformes à la norme ISO 4796
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
- Certificat de lot téléchargeable sur le site www.scilabware.com
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 10 000 mL |
Capacité (impériale) | 2.6 gal. |
Couleur | Transparents |
Diamètre (impériale) | 8,9 in |
Matériau | Verre borosilicaté |
Quantité | 1 Ea. |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Certifications/Conformité | ISO 4796 |
Closure Included | Non |
Autoclavable | Autoclavable |