Learn More
Flacon d’ébullition à fond rond et à col large Pyrex™
En verre borosilicaté
Marque: Pyrex 1120/26D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme aux normes ISO 24450 et DIN 12353
- Avec col large pour faciliter l’ajout d’échantillons solides, etc.
- Résistant à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
Spécification
ISO 24450, DIN 12353 | |
Verre borosilicaté | |
Large | |
207 mm |
4 l | |
315 mm | |
Rond | |
67 |