Learn More
Flacon d’ébullition à fond rond et à col large Pyrex™
En verre borosilicaté
Marque: Pyrex 1120/04M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme aux normes ISO 24450 et DIN 12353
- Avec col large pour faciliter l’ajout d’échantillons solides, etc.
- Résistant à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
Spécification
ISO 24450, DIN 12353 | |
Verre borosilicaté | |
Large | |
65 mm |
100 ml | |
100 mm | |
Rond | |
29 |