Learn More
Flacon d’ébullition à fond rond et à col large Pyrex™
En verre borosilicaté
Marque:  Pyrex 1120/22D
455.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12549975
  • 512.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme aux normes ISO 24450 et DIN 12353
  • Avec col large pour faciliter l’ajout d’échantillons solides, etc.
  • Résistant à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 24450, DIN 12353
Verre borosilicaté
Large
165 mm
2000 ml
260 mm
Rond
67