Learn More
Flacon Erlenmeyer à col large Pyrex™
Code produit. 12049012
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Hauteur (métrique):
85 mm
110 mm
140 mm
175 mm
220 mm
275 mm
Diamètre (métrique) externe:
48 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
153 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12049012
Marque: Pyrex 1140/14D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ avec des graduations en émail blanc.
Fabriqué en verre borosilicaté PyrexTM avec graduations émaillées blanches.
  • Conforme à la norme DIN ISO 24450
  • Modèle Erlenmeyer
  • Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™
  • Excellente performance thermique
  • Haute résistance aux attaques chimiques
  • Graduations en émail et pastille de marquage blanches
  • Graduations selon la capacité
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 24450, DIN 12385
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté, Verre Pyrex
Graduations Oui
Hauteur (métrique) 220 mm
Comprend Graduations approximatives
Forme Conique
Surface d’écriture Oui
Graduated Oui
Diamètre (métrique) externe 131 mm