Learn More
Flacon Erlenmeyer à col large Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Hauteur (métrique):
85 mm
110 mm
140 mm
175 mm
220 mm
275 mm
Diamètre (métrique) externe:
48 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
153 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
Fabriqué en verre borosilicaté PyrexTM avec graduations émaillées blanches.
- Conforme à la norme DIN ISO 24450
- Modèle Erlenmeyer
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™
- Excellente performance thermique
- Haute résistance aux attaques chimiques
- Graduations en émail et pastille de marquage blanches
- Graduations selon la capacité
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 24450, DIN 12385 |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Verre Pyrex |
| Graduations | Oui |
| Hauteur (métrique) | 85 mm |
| Comprend | Graduations approximatives |
| Forme | Conique |
| Surface d’écriture | Oui |
| Graduated | Oui |
| Diamètre (métrique) externe | 48 mm |
| Afficher plus |