Learn More
Verre de montre en verre borosilicaté Pyrex™
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant à la chaleur Les verres de montre en verre borosilicaté Pyrex™ sont utilisés pour les travaux d’évaporation et pour couvrir les béchers chauffés. Les bords polis au feu réduisent l’écaillage et la casse.
Marque: Pyrex 1060/06D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant à la chaleur.Les verres de montre en verre borosilicaté Pyrex™ sont utilisés pour les travaux d’évaporation et le recouvrement de béchers chauffés.Les bords polis au feu réduisent les risques d’ébrèchements et de casse.
- Pour les travaux d’évaporation et le recouvrement de béchers chauffés
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant à la chaleur
- Bords polis au feu pour réduire l’écaillage et la casse
Spécification
Plat | |
Rond | |
Pour les travaux d’évaporation et le recouvrement de béchers chauffés | |
50 mm |
Verre borosilicaté | |
Verre de montre | |
Poli |