Learn More
Entonnoir de filtration en verre borosilicaté Pyrex™ avec disque en verre fritté
Utile lorsque les papiers filtres classiques réagissent avec les produits chimiques.
Marque: Quickfit VB60/06M
112.50 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.18900kg
Description
- Entonnoir de filtration sous vide Büchner avec disque fritté en verre
- Fabriqué en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
- Utile lorsque les papiers filtres classiques seraient détruits par des acides et des alcalis
- Avec un cône en verre rodé Quickfit™ permettant une filtration directe dans les flacons Quickfit™ Büchner
Spécification
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 | |
125 ml | |
Verre borosilicaté | |
Cône en verre à fond plat Quickfit™ |