Learn More
Tube de culture à fond rond en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis
La solution idéale pour les travaux de culture avec des bouchons à vis en PBT et des disques en caoutchouc revêtus de PTFE. Les tubes de culture Pyrex™ sont disponibles dans de nombreuses tailles pour répondre à tous vos besoins.
Marque: Pyrex 1636/38MP
292.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.25000kg
Description
La solution idéale pour les travaux de culture avec des bouchons à vis en PBT et des disques en caoutchouc revêtus de PTFE. Les tubes de culture Pyrex™ sont disponibles dans de nombreuses tailles pour répondre à tous vos besoins.
- Idéal pour le travail de culture
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Une résistance élevée à l’attaque par l’eau réduit la lixiviation des contaminants qui peuvent causer des changements de pH
- Bouchons à vis phénoliques avec disque en caoutchouc revêtu de PTFE inerte
- Le bouchon peut supporter des cycles répétés de stérilisation à la chaleur sèche et à la vapeur (121°C pendant deux heures)
Spécification
Phénolique | |
200 mm | |
Idéal pour les travaux de culture | |
PTFE | |
Autoclavable | |
Bouchon à vis |
40 mL | |
Verre borosilicaté Pyrex | |
Bouchon à vis | |
20 mm | |
20 mm |