Learn More
Tube de culture à fond rond en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis
La solution idéale pour les travaux de culture avec des bouchons à vis en PBT et des disques en caoutchouc revêtus de PTFE. Les tubes de culture Pyrex™ sont disponibles dans de nombreuses tailles pour répondre à tous vos besoins.
Marque:  Pyrex 1636/10MP
346.86 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10125144
  • 961.00€ / 40 pièces
Expédition estimée: 17-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La solution idéale pour les travaux de culture avec des bouchons à vis en PBT et des disques en caoutchouc revêtus de PTFE. Les tubes de culture Pyrex™ sont disponibles dans de nombreuses tailles pour répondre à tous vos besoins.
  • Idéal pour le travail de culture
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Une résistance élevée à l’attaque par l’eau réduit la lixiviation des contaminants qui peuvent causer des changements de pH
  • Bouchons à vis phénoliques avec disque en caoutchouc revêtu de PTFE inerte
  • Le bouchon peut supporter des cycles répétés de stérilisation à la chaleur sèche et à la vapeur (121°C pendant deux heures)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Phénolique
200 mm
Idéal pour les travaux de culture
PTFE
Autoclavable
Bouchon à vis
50 mL
Verre borosilicaté
Bouchon à vis
22 mm
22 mm
Documents
Product Information
Nom du produit
Tube de culture à fond rond en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis > Capacité : 50 ml