Learn More
Flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en polypropylène et anneau de versement
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
150 ml
15 000 mL
2000 ml
20 000 mL
250 ml
25 ml
3 500 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Description
Mélangez et stockez une large gamme de milieux de culture avec ces flacons de réactif en verre.Les flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PP et anneau de versement offrent une haute résistance chimique et possèdent des épaulements inclinés pour un versement régulier.
- Flacons complets avec bouchon en polypropylène et bague anti-goutte
- Conformes à la norme ISO 4796
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
- Épaulements inclinés pour une action de versement facilitée
- Graduations et pastille de marquage blanches
- En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
- Pour une utilisation jusqu’à une température de 140°C
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 10 000 mL |
Capacité (impériale) | 2.6 gal. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 8,9 in |
À utiliser avec (application) | Idéal pour le mélange et le stockage des milieux de culture |
Comprend | Bouchon à vis et anneau de versement en polypropylène |
Matériau | Verre borosilicaté |
Quantité | 1 Ea. |
Filetage (métrique) | 45mm |
Certifications/Conformité | ISO 4796 |