Learn More
Flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PP et anneau de versement Code produit.: 12094637
Ajouter au panier
Flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PP et anneau de versement
Code produit. 12094637
5000 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
150 ml
15 000 mL
2000 ml
20 000 mL
250 ml
25 ml
3 500 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Code produit. 12094637
Marque: Pyrex 1516/16D
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mélangez et stockez une large gamme de milieux de culture avec ces flacons de réactif en verre. Les flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PP et bague anti-goutte offrent une haute résistance chimique et possèdent des épaulements inclinés pour un versement régulier.
Mélangez et stockez une large gamme de milieux de culture avec ces flacons de réactif en verre.Les flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PP et anneau de versement offrent une haute résistance chimique et possèdent des épaulements inclinés pour un versement régulier.
  • Flacons complets avec bouchon en polypropylène et bague anti-goutte
  • Conformes à la norme ISO 4796
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
  • Épaulements inclinés pour une action de versement facilitée
  • Graduations et pastille de marquage blanches
  • En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
  • Pour une utilisation jusqu’à une température de 140°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5000 ml
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 7,1 in
À utiliser avec (application) Idéal pour le mélange et le stockage des milieux de culture
Comprend Bouchon à vis et anneau de versement en polypropylène
Matériau Verre borosilicaté
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1 Ea.
Filetage (métrique) 45mm
Certifications/Conformité ISO 4796
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 330 mm
Type de produit Reagent Bottle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 45 mm
Diamètre (métrique) 181 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Nom du produit
Flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PP et anneau de versement >