Learn More
Flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Description
Flacon de laboratoire rodé bouché
• Conforme ISO 4796
• Flacon Pyrex
• Inclus avec bouchon en verre
• Conforme ISO 4796
• Flacon Pyrex
• Inclus avec bouchon en verre
Spécification
Matériau du bouchon | verre |
Taille du bouchon | 19/26 mm |
Type de bouchon | Bouchon |
Diamètre (métrique) | 43 mm |
Hauteur (métrique) | 103 mm |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Comprend | Bouchon en verre |
Matériau | Verre borosilicaté |
Certifications/Conformité | ISO 3585 |
Closure Included | Oui |