Learn More
Dessiccateurs sans vide en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. p-7116179
Click to view available options
Hauteur (métrique):
85 mm
120 mm
Diamètre (métrique) externe:
170 mm
220 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12466947
Marque: Pyrex 1590/02D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conception simple pour le séchage sous pression atmosphérique.
  • Base de dessiccateur robuste et couvercle en verre borosilicaté
  • Brides en verre rodé
  • Les plaques sont positionnées sur un rebord interne à l’intérieur de la base
  • Choix parmi 2 tailles : pour accueillir des plaques de 150 mm ou 200 mm de diamètre
  • Plaque perforée en métal accessoire disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Dessiccateur sans vide
Comprend Dessiccateur complet
Dimensions Plaque : 150 mm
Hauteur (métrique) 85 mm
Diamètre (métrique) externe 170 mm