Learn More
Tubes à essai avec rebord, à parois moyennes, en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. 12599465
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Capacité (métrique):
4 mL
6 mL
8 mL
14 mL
18 mL
22 mL
28 mL
34 mL
55 mL
73 mL
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 12599465
Marque: Pyrex 1620/12M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes à essai à paroi moyenne avec rebord, fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir des performances supérieures sur le verre borosilicaté et sodocalcique neutre et une excellente résistance chimique. Les tubes à essai avec rebord à paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travaux de culture en microbiologie.
En verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir des performances supérieures sur le verre borosilicaté neutre et le verre sodocalcique ainsi qu’une excellente résistance chimique.Les tubes à essai avec rebord à paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travaux de culture en microbiologie.
  • Parois moyennes avec rebord : fabriquées pour des performances optimales
  • Construction robuste :  permet une utilisation à des températures élevées jusqu’à 500°C
  • Conforme à : ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Capacité (métrique) 22 mL
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 100 paquet
Avec rebord Oui
Diamètre (métrique) 16 mm