Learn More
Tubes à essai avec rebord, à parois moyennes, en verre borosilicaté Pyrex™
Tubes à essai à paroi moyenne avec rebord, fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir des performances supérieures sur le verre borosilicaté et sodocalcique neutre et une excellente résistance chimique. Les tubes à essai avec rebord à paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travaux de culture en microbiologie.
Marca: Pyrex 1620/09M
99.09 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Detalles adicionales : Poids : 1.35900kg
Descripción
En verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir des performances supérieures sur le verre borosilicaté neutre et le verre sodocalcique ainsi qu’une excellente résistance chimique.Les tubes à essai avec rebord à paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travaux de culture en microbiologie.
- Parois moyennes avec rebord : fabriquées pour des performances optimales
- Construction robuste : permet une utilisation à des températures élevées jusqu’à 500°C
- Conforme à : ISO 4142
Especificaciones
ISO 4142 | |
100 mm | |
100 paquet | |
16 mm |
14 mL | |
Verre borosilicaté | |
Oui |