Learn More
Tubes à essai avec rebord, à parois moyennes, en verre borosilicaté Pyrex™
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Capacité (métrique):
4 mL
6 mL
8 mL
14 mL
18 mL
22 mL
28 mL
34 mL
55 mL
73 mL
Förpackningsstorlek:
100 pièces
50 pièces
Beskrivning
En verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir des performances supérieures sur le verre borosilicaté neutre et le verre sodocalcique ainsi qu’une excellente résistance chimique.Les tubes à essai avec rebord à paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travaux de culture en microbiologie.
- Parois moyennes avec rebord : fabriquées pour des performances optimales
- Construction robuste : permet une utilisation à des températures élevées jusqu’à 500°C
- Conforme à : ISO 4142
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Conformité | ISO 4142 |
| Capacité (métrique) | 73 mL |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 50 paquet |
| Avec rebord | Oui |
| Diamètre (métrique) | 24 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering