Learn More
Flacon Kjeldahl en verre borosilicaté Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | NF B 35004 |
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Hauteur (métrique) | 275 mm |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) externe | 66 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion